T53503
Tricarballylic acid
99%
Sinónimos:
1,2,3-Propanetricarboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
mp
156-161 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h3H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
KQTIIICEAUMSDG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Effect of organic acids on the solid-state polymorphic phase transformation of piracetam.: Examines the impact of tricarballylic acid and other organic acids on the polymorphic phase transformation of the drug piracetam, relevant for pharmaceutical formulations and drug stability studies (Fan F et al., 2023).
- Nanotubule inclusion in the channels formed by a six-fold interpenetrated, triperiodic framework.: Describes the synthesis of novel materials incorporating tricarballylic acid, which could have implications for polymer production and advanced material applications (Kusumoto S et al., 2023).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?