T400
DL-Tartaric acid
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
DL-2,3-Dihydroxybutanedioic acid
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
mp
210-212 °C (lit.)
cadena SMILES
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
Clave InChI
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
Aplicación
- In the Debus–Radziszewski reaction as a weak acid for the synthesis of imidazolium ionic liquid.
- As an additive in electrochemical deposition technique for the synthesis of bismuth thin films to be used as X-ray absorbers.
- As a complexing agent for the synthesis of nano-crystalline indium tin oxide (ITO) powder.
- As a dopant for the synthesis of polyaniline nanofibers and nanotubes by oxidation polymerization.
Información legal
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
410.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
210 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.