Merck
T152242
3-(4-METHOXYPHENYL)-5-PHENYL-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOLE-1-CARBOTHIOAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H17N3OS
Número de CAS:
Peso molecular:
311.409
MDL number:
Other Notes