Documentos clave
SYNF580050
Synthware storage tube with high vacuum valve
capacity 50 mL, valve size 0-4 mm, tube O.D. × L 28 mm × 120 mm
Sinónimos:
Synthware F580050, Schlenk tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiales
black cap
cap (plug seal)
colorless tube
glass tube
round bottom
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F580050
capacidad
50 mL
tubo D.E × L
28 mm × 120 mm
válvula tamaño
0-4 mm
Descripción general
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper (“umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)