Documentos clave
SYNF534100
Synthware single neck reaction flask with glass stopcock
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware F534100, Schlenk flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiales
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (with glass stopcock)
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F534100
capacidad
100 mL
Descripción general
With 2 mm glass stopcock. With spring retention device for smooth turning purpose.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)