Documentos clave
SYNF182475
Synthware powder funnel
joint: ST/NS 24/40, top diam. 75 mm
Sinónimos:
Synthware F182475, glass powder funnel
About This Item
UNSPSC Code:
41121809
NACRES:
NB.51
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F182475
top diam.
75 mm
General description
Funnels have 60° side angle and a standard taper inner joint.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)