SYNC376030
Synthware™ chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
1000 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 53.0 mm × 305 mm
Sinónimos:
Synthware C376030, glass chromatograpy column
About This Item
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS top24/40
grado
for chromatography
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C376030
técnicas
HPLC: suitable
D.I. × L
53.0 mm × 305 mm
capacidad
1000 mL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)