SYNC154300
Synthware™ West condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm
Sinónimos:
Synthware C154300, glass West condenser
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C154300
funda L
300 mm
Descripción general
With narrow annular space for fast coolant speed, thus high cooling efficiency.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)