SIK7701-11
6-Aminohexylphosphonic acid hydrochloride salt
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H17ClNO3P
Número de CAS:
Peso molecular:
217.63
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
caducidad
3 years under the recommended conditions
color
white
Aplicación
This coupling agent specifically reacts with cabonyl functions such as aldehydes or ketones to form an imine ligation.
Información legal
Product of SiKEMIA
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Haopeng Xiao et al.
Cell, 180(5), 968-983 (2020-02-29)
Mammalian tissues engage in specialized physiology that is regulated through reversible modification of protein cysteine residues by reactive oxygen species (ROS). ROS regulate a myriad of biological processes, but the protein targets of ROS modification that drive tissue-specific physiology in vivo