Merck
S62287
(1,1-DIOXO-TETRAHYDRO-THIOPHEN-3-YL)-ETHYL-AMMONIUM, TETRAFLUORO BORATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C6H14BF4NO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
251.053
MDL number:
Other Notes