Merck
R548898
6-METHYL-2-OXO-4-PHENYL-1,2,3,4-TETRAHYDRO-PYRIMIDINE-5-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C12H12N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
232.241
MDL number:
Other Notes