Merck
R374083
3-NITROBENZALDEHYDE [7-(2-HYDROXY-3-PHENOXYPROPYL)-3-METHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H21N7O6
Número de CAS:
Peso molecular:
479.456
MDL number:
Other Notes