QBD11150
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®3-bromoacetamide
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(C(F)(F)F)=O.OC(C(F)(F)F)=O.O=C(CN1CCN(CCN(CCN(CC1)CC(O)=O)CC(NCCOCCOCCOCCNC(CBr)=O)=O)CC(O)=O)O
InChI
1S/C26H47BrN6O11.2C2HF3O2/c27-17-22(34)28-1-11-42-13-15-44-16-14-43-12-2-29-23(35)18-30-3-5-31(19-24(36)37)7-9-33(21-26(40)41)10-8-32(6-4-30)20-25(38)39;2*3-2(4,5)1(6)7/h1-21H2,(H,28,34)(H,29,35)(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41);2*(H,6,7)
Clave InChI
RNULLFSKHCKXID-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)