QBD11006
Fmoc-N-amido-dPEG ®12-TFP ester
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
grupo funcional
Fmoc
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OCC2C(C=CC=C3)=C3C4=C2C=CC=C4)=O
InChI
1S/C48H65F4NO16/c49-42-35-43(50)46(52)47(45(42)51)69-44(54)9-11-56-13-15-58-17-19-60-21-23-62-25-27-64-29-31-66-33-34-67-32-30-65-28-26-63-24-22-61-20-18-59-16-14-57-12-10-53-48(55)68-36-41-39-7-3-1-5-37(39)38-6-2-4-8-40(38)41/h1-8,35,41H,9-34,36H2,(H,53,
Clave InChI
JAWIMZZYTHYMAT-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)