QBD10376
SPDP-dPEG®8-NHS ester
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
grupo funcional
NHS ester
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)CCSSC2=NC=CC=C2
InChI
1S/C31H49N3O13S2/c35-27(7-26-48-49-28-3-1-2-8-33-28)32-9-11-40-13-15-42-17-19-44-21-23-46-25-24-45-22-20-43-18-16-41-14-12-39-10-6-31(38)47-34-29(36)4-5-30(34)37/h1-3,8H,4-7,9-26H2,(H,32,35)
Clave InChI
HKFFRXQWQMCBEO-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)