QBD10140
Acid-dPEG®25-NHS ester
>95% (HPLC)
Sinónimos:
Acid-PEG-NHS ester, Acid-PEG25-NHS ester, Carboxy-PEG25-NHS ester, NHS-PEG1500-COOH, NHS-PEG25-COOH
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>95% (HPLC)
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Pegylations
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N1(C(=O)CCC1=O)OC(=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O
Clave InChI
XZSKTNJHWDTIJQ-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)