Merck
PH006854
8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin-4-ol
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H13ClN4O
Número de CAS:
Peso molecular:
324.772
MDL number:
Other Notes