P7251
3-Phenyllactic acid
≥98%
Sinónimos:
α-Hydroxyhydrocinnamic acid, β-Phenyllactic acid, 2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98%
form
powder
SMILES string
OC(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
InChI key
VOXXWSYKYCBWHO-UHFFFAOYSA-N
Application
- O
- -Acetyl-3-phenyllactic acid by reacting with acetic anhydride in the presence of pyridine.
- Ethyl 2-oxo-1-(phenylmethyl)-2-[(phenylmethyl)amino]ethyl carbonate by one pot reaction with 2-ethoxy-1-(ethoxycarbonyl)-1,2-dihydroquinoline (EEDQ) and aniline.
- Phenylmethyl-1,3-dioxolane-2,4-dione by condensation reaction with trichloromethyl chloroformate (diphosgene) in the presence of activated charcoal.
- Enantioselectivity of lipase in transesterification
- Oxidation by glycolate oxidase and catalase
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.