P50706
1,3-Propanesultone
98%
Sinónimos:
3-Hydroxypropanesulfonic acid γ-sultone
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
bp
180 °C/30 mmHg (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
densidad
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=S1(OCCC1)=O
InChI
1S/C3H6O3S/c4-7(5)3-1-2-6-7/h1-3H2
Clave InChI
FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- A sulfonic acid functionalized acidic ionic liquid modified silica catalyst that can be used in hydrolysis of cellulose.
- Zwitterionic-type molten salts with unique ion conductive properties.
- Zwitterionic organofunctional silicones by the quaternization of organic amine functional silicones.
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
340.7 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
171.5 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?