Merck
P4755
Sigma-Aldrich
Pentaerythritol
98%
Sinónimos:
2,2-Bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
About This Item
Fórmula lineal:
C(CH2OH)4
Número de CAS:
Peso molecular:
136.15
Beilstein:
1679274
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
bp
276 °C/30 mmHg (lit.)
mp
253-258 °C (lit.)
cadena SMILES
OCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C5H12O4/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h6-9H,1-4H2
Clave InChI
WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Pentaerythritol is a versatile starting material to synthesize various dendrimers and star-shaped polymers. It is widely used in the preparation of flame-retardant epoxy resins and polymer composites. It is also used in the synthesis of the vasodilator, pentaerythritol tetranitrate (PETN).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A novel intumescent flame-retardant polyethylene system.
Xie, Fei et al.
Macromolecular Materials and Engineering, 291(3), 247-253 (2006)
Supramolecular self-organization of ?Janus-like? diblock codendrimers: synthesis, thermal behavior, and phase structure modeling.
Bury, Izabela et al.
Chemistry?A European Journal , 12(32), 8396-8413 (2006)
Flame retardancy and thermal degradation mechanism of epoxy resin composites based on a DOPO substituted organophosphorus oligomer.
Wang, Xin et al.
Polymer, 51(11), 2435-2445 (2010)
Synthesis of star polymers by a combination of ATRP and the ?click? coupling method.
Gao, Haifeng and Matyjaszewski, Krzysztof
Macromolecules, 39(15), 4960-4965 (2006)
NO donors. Part 18: Bioactive metabolites of GTN and PETN?Synthesis and vasorelaxant properties.
Lange, Kathrin et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 19(11), 3141-3144 (2009)