P10402
Perfluoropropyl iodide
98%
Sinónimos:
1-Iodoperfluoropropane, Heptafluoro-1-iodopropane, Heptafluoropropyl iodide
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
7.08 psi ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
98%
contiene
copper as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.328 (lit.)
bp
41 °C (lit.)
densidad
2.05 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
InChI
1S/C3F7I/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Clave InChI
XTGYEAXBNRVNQU-UHFFFAOYSA-N
Para utilizar con
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?