N4525
1-Naphthyl isothiocyanate
95%
Sinónimos:
α-Naphthyl isothiocyanate, 1-Isothiocyanatonaphthalene, Naphthalen-1-yl isothiocyanate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
55.5-57 °C (lit.)
cadena SMILES
S=C=Nc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7NS/c13-8-12-11-7-3-5-9-4-1-2-6-10(9)11/h1-7H
Clave InChI
JBDOSUUXMYMWQH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)