MP53501010
MakroPor, silicon membrane
thickness 350 μm, pore diameter 5.5 μm, pore size 12 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
About This Item
Productos recomendados
descripción
FZ single crystal Si
Pore geometry: square arrangement
envase
pkg of 10 pieces
tamaño
10 mm × 10 mm
grosor
350 μm
tamaño de poro
12 μm (interpore distance)
5.5 μm pore diameter
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)