MP250205
MakroPor, silicon membrane
thickness 200 μm, pore diameter 1 μm, pore size 1.5 μm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 5 pieces
About This Item
Productos recomendados
Materiales
silicon membrane
descripción
FZ single crystal Si
Pore geometry: trigonal arrangement
envase
pkg of 5 pieces
tamaño
20 mm × 20 mm
grosor
200 μm
tamaño de poro
1 μm pore diameter
1.5 μm (interpore distance)
compatibilidad
for use with applications requiring mechanical and chemical stability with high order of the pores
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)