M59203
Methyl nicotinate
99%
Sinónimos:
Nicotinic acid methyl ester
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder or crystals (possibly with chunks)
color
white to faint yellow
bp
204 °C (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
Clave InChI
YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?