M30507
Methyl benzoylformate
98%
Sinónimos:
Methyl phenylglyoxylate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.526 (lit.)
bp
246-248 °C (lit.)
densidad
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clave InChI
YLHXLHGIAMFFBU-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?