Documentos clave
LS101-DIE
Sigma-Aldrich
Serpentine Electrode Chip
LS101
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NB.61
description
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
feature
electrode large serpentine
BN/SiO2 coating
manufacturer/tradename
LS101
die L × W × thickness
20 mm × 10 mm × 525 μm, silicon
electrode size
10 nm , chrome
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)