LGFN40K
Near-IR Fluorescent PLGA nanoparticles
40 μm average diameter
About This Item
Productos recomendados
descripción
Excitation/Emission: 780/820 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
Formulario
pellets
diámetro promedio
40 μm
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Categorías relacionadas
Descripción general
- Warm to ambient temperature
- Add DI water or buffer to achieve desired concentration
- Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure particles are well suspended
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.