LGFG10K
Green Fluorescent PLGA microspheres
5 μm average diameter
About This Item
Productos recomendados
descripción
Excitation/Emission: 460/500 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
Formulario
pellets
diámetro promedio
5 μm
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.