KN8971930008
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., disposable N-51A glass
frequency 100 MHz, L 8 in., pack of 25 ea
Sinónimos:
897193-0008
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
neck thread push fit
caps included but not attached
envase
pack of 25 ea
fabricante / nombre comercial
Kimble® 897193-0008
Parámetros
100 MHz frequency
Longitud
8 in.
tubo diám.
5 mm
pared grosor
0.38 mm
Descripción general
Caps are included but not attached.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)