JRD0109
4-(4-Chlorophenyl)-5-methylthiazol-2-amine
AldrichCPR
About This Item
Productos recomendados
form
solid
SMILES string
Cc1sc(N)nc1-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C10H9ClN2S/c1-6-9(13-10(12)14-6)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5H,1H3,(H2,12,13)
InChI key
IEJGVSUOFMBPJU-UHFFFAOYSA-N