JKA7106
4arm-PEG10K
average MN 10,000, Isocyanate
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula lineal:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NCO)4
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Nombre del producto
4arm-PEG10K-Isocyanate, average Mn 10000
Formulario
solid
mol peso
average Mn 10000
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)