Merck
JKA5160
Sigma-Aldrich
NH2-PEG-COOH
average MN 20,000, cross-linking reagent amine reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive
Sinónimos:
NH2-PEG-COOH, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula lineal:
HClH2N(CH2CH2O)nCH2COOH
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
NH2-PEG20K-COOH, HCl Salt, average Mn 20,000
Formulario
solid
mol peso
average Mn 20,000
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Amine PEG Carboxyl. Both COOH and NH2 groups are stable and can be activated.
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kang, T., et al.
Biomaterials, 35(14) (2014)
Baker, D.W., et al.
Acta Biomaterialia, 10(7) (2014)