About This Item
Fórmula lineal:
CH3O(CH2CH2O)5CH2CH2SH
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)