Merck
I5634
Sigma-Aldrich
4-(p-Iodophenyl)butyric acid
≥98%
Sinónimos:
4-Iodobenzenebutanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11IO2
Número de CAS:
Peso molecular:
290.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥98%
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)CCCc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C10H11IO2/c11-9-6-4-8(5-7-9)2-1-3-10(12)13/h4-7H,1-3H2,(H,12,13)
Clave InChI
OGOMLUBUDYFIOG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in:
  • Synthesis of meta- and paracyclophanes containing unsaturated amino acids
  • Intramolecular Friedel-Crafts reactions for synthesis of 1-tetralones
Involved in investigations of pharmacological activity pertaining to:
  • Apoptosis, proliferation, and histon deacetylase activity in human colorectal cancer cells
  • Portable albumin binders for extending the half-life of contrast agents
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)