H6800
1-Hexadecanol
95%
Sinónimos:
Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
8.34 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 43 °C)
Ensayo
95%
Formulario
solid
temp. de autoignición
483 °F
lim. expl.
8 %
bp
179-181 °C/10 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
densidad
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
Clave InChI
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- 1-Hexadecanol can be used as a reactant in the synthesis of self-assembled m-diethynylbenzene macrocycles (DBMs)[1], water-soluble pillar[6]arene for controllable drug release[2] and poly(ethylene glycol)-based polymer for intracellular delivery of anticancer drugs.[3]
- It is used in building the template for sol-gel synthesis of mesoporous silicates.[4]
- It can be employed in the synthesis of anionic gemini surfactants which also exhibit antibacterial and antifungal activities.[5]
- High-chain fatty acid esters of 1-hexadecanol can be used as phase change materials (PCM) for thermal energy storage.[6]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?