H54409
trans-4-Hydroxy-L-proline
≥99%, for peptide synthesis
Sinónimos:
(2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, Hyp
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
trans-4-Hydroxy-L-proline, ≥99%
Ensayo
≥99%
Formulario
crystalline powder
actividad óptica
[α]25/D −75.6°, c = 1 in H2O
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to off-white
mp
273 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
Clave InChI
PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)