H42206
N-Methyl-4-piperidinol
98%
Sinónimos:
1-Methyl-4-piperidinol, 4-Hydroxy-1-methylpiperidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13NO
Número de CAS:
Peso molecular:
115.17
Beilstein:
103024
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4775 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN1CCC(O)CC1
InChI
1S/C6H13NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h6,8H,2-5H2,1H3
Clave InChI
BAUWRHPMUVYFOD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
Reactant for synthesis of:
- Optimization of Novobiocin scaffold to product antitumor agents
- Substitution about the rigidifying ring for histamine H4 receptor antagonist synthesis
Reactant for synthesis of:
- CaMKII inhibitors
- VEGFR and FGFR kinase inhibitors
- Phosphoinositide-3-kinase inhibitors
- Protein lysine methyltransferase G9a inhibitors
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
112 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?