H12900
cis-3-Hexen-1-ol
98%
Sinónimos:
(3Z)-3-Hexen-1-ol, (Z)-3-Hexen-1-ol, (Z)-Hex-3-en-1-ol, 3Z-Hexen-1-ol, Blaetteralkohol, cis-1-Hydroxy-3-hexene, cis-3-Hexene-1-ol, cis-3-Hexenol
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.45 (vs air)
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
color
APHA: ≤100
índice de refracción
n20/D 1.44 (lit.)
bp
156-157 °C (lit.)
densidad
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC\C=C/CCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3-
Clave InChI
UFLHIIWVXFIJGU-ARJAWSKDSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
44 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?