Documentos clave
GF95382771
Alumina
foam, thickness 12.7 mm, diameter 38 mm, porosity 0.86
Sinónimos:
AL603822
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 953-827-71
Diámetro
38 mm
grosor
12.7 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)