Documentos clave
GF95315913
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.5 mm, size 300 × 300 mm, gray
Sinónimos:
ES301485
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 953-159-13
tamaño
300 × 300 mm
grosor
0.5 mm
color
gray
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)