GF94677733
Stainless steel - AISI 347
powder, 45 max. part. size (micron), Fe/Cr18%/Ni10%/Nb%, weight 50 g, condition atomized
Sinónimos:
FE236010
About This Item
Productos recomendados
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 946-777-33
weight
50 g
max. part. size
45 (micron)
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)