Documentos clave
GF93906647
Copper/Beryllium
rod, 50.8 mm diameter, Cu98%/Be 2%, length 25 mm, temper hard
Sinónimos:
CU077980
About This Item
UNSPSC Code:
31152304
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 939-066-47
L
25 mm
diameter
50.8 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)