GF90282674
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), rod, diam. 2 mm, L 1000 mm
Sinónimos:
AM307902
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 902-826-74
Longitud
1000 mm
Diámetro
2 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)