GF89926352
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 0.0125 mm, size 150 × 150 mm, natural
Sinónimos:
FP341013
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 899-263-52
tamaño
150 × 150 mm
grosor
0.0125 mm
color
natural
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)