Documentos clave
GF89694781
Stainless steel - AISI 420
sheet, Fe86.7%/Cr13.0%/C 0.3%, thickness 2.0 mm, size 90 × 90 mm
Sinónimos:
FK113150
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 896-947-81
tamaño
90 × 90 mm
grosor
2.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)