GF87824953
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.05 mm, L 10 m, tolerance 0.2
Sinónimos:
FP301250
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 878-249-53
Longitud
10 m
grosor
0.05 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)