Documentos clave
GF87242979
Copper/Beryllium
foil, thickness 0.1 mm, Cu98%/Be 2%, size 300 × 300 mm, temper half hard
Sinónimos:
CU070340
About This Item
UNSPSC Code:
31152304
NACRES:
NA.23
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 872-429-79
size
300 × 300 mm
thickness
0.1 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)