GF87078156
Tantalum
powder, 75 max. part. size (micron), weight 20 g, purity 99.9%
Sinónimos:
TA006030, Ta
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Ensayo
99.9%
Formulario
powder
temp. de autoignición
572 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 870-781-56
resistividad
13.5 μΩ-cm, 20°C
peso
20 g
tamaño de la part. máx.
75 (micron)
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
densidad
16.69 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clave InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)