Documentos clave
GF86018362
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni10%, thickness 0.5 mm, size 300 × 300 mm, temper annealed
Sinónimos:
FA140350
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 860-183-62
tamaño
300 × 300 mm
grosor
0.5 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)